Merck
QBD11008
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®36-TFP ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C96H161F4NO40
Masa cząsteczkowa:
2045.28
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
Fmoc
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)OC4=C(C(F)=CC(F)=C4F)F
InChI
1S/C96H161F4NO40/c97-90-83-91(98)94(100)95(93(90)99)141-92(102)9-11-104-13-15-106-17-19-108-21-23-110-25-27-112-29-31-114-33-35-116-37-39-118-41-43-120-45-47-122-49-51-124-53-55-126-57-59-128-61-63-130-65-67-132-69-71-134-73-75-136-77-79-138-81-82-139-80-
Klucz InChI
ISZOBKLBTQNRGI-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Fmoc-N-amido-dPEG ®₃₆-TFP ester może być użyty do wprowadzenia łącznika dPEG i estru TFP podczas syntezy peptydów.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD11008-100MG
QBD11008-1000MG