Merck
QBD10283
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG®12-acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H65NO16
Masa cząsteczkowa:
839.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
Fmoc
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C42H65NO16/c44-41(45)9-11-47-13-15-49-17-19-51-21-23-53-25-27-55-29-31-57-33-34-58-32-30-56-28-26-54-24-22-52-20-18-50-16-14-48-12-10-43-42(46)59-35-40-38-7-3-1-5-36(38)37-6-2-4-8-39(37)40/h1-8,40H,9-35H2,(H,43,46)(H,44,45)
Klucz InChI
JYNHRDJTWNEGJE-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Kwas Fmoc-N-amido-986912 jest nowym aminokwasem zabezpieczonym Fmoc, zawierającym ramię dystansowe PEG(9869) o pojedynczej masie cząsteczkowej. Odczynnik ten służy do wprowadzenia hydrofilowej, nieimmunogennej przekładki do peptydu (46,5 Å). Trzy różne długości 9869 umożliwiają precyzyjną kontrolę odstępów i hydrofilowości. Grupa Fmoc może być usunięta, odsłaniając końcową aminę, przy użyciu piperydyny, jak w przypadku standardowej syntezy peptydów.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)