Merck
QBD10996
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®12-NHS ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H68N2O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
937.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
Fmoc
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
Cechy i korzyści
Fmoc-N-amido-dPEG ®₁₂-NHS ester can be used to introduce a dPEG linker and NHS ester during peptide synthesis.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)