Merck
QBD10994
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®4-NHS ester
Synonim(y):
17-(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl) 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) 5,8,11,14-tetraoxa-2-azaheptadecanedioate, Polyethylene glycol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H36N2O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
584.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
Fmoc
NHS ester
amine
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
Cechy i korzyści
Fmoc-N-amido-dPEG ®₄-NHS ester can be used to introduce a dPEG linker and NHS ester during peptide synthesis.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)