Z502758
Threaded vial connector
8-425 thread for 13-425
Synonim(y):
747205-0813
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
dopasowywanie
8-425 thread for 13-425
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These threaded connectors provide a convenient method to connect standard screw thread sample vials to glassware with GPI threads and to standard taper joint adapters.
• Excellent for collecting samples from rotary evaporator traps
• Made of glass filled nylon with inert PTFE inner seals
• Temp. range: up to 200 °C
• Excellent for collecting samples from rotary evaporator traps
• Made of glass filled nylon with inert PTFE inner seals
• Temp. range: up to 200 °C
Cechy i korzyści
- Złącza mają uszczelki PTFE i o-ringi FKM
- Niebieski nylon wypełniony włóknem szklanym
- Do użytku w temperaturze do 150 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)