Merck
QBD11094
Sigma-Aldrich
m-dPEG®12-amido-dPEG®24-DSPE
>95% (HPLC)
Synonim(y):
m-PEG12-amido-PEG24-DSPE, DSPE-PEG36-OMe, mPEG-DSPE, mPEG1500-DSPE, mPEG36-DSPE
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C118H233N2O46P
Masa cząsteczkowa:
2447.07
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
m-dPEG12-amido-dPEG24-DSPE jest przeznaczony do stosowania w liposomach i micelach. Produkt zawiera lipofilowy ogon 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloaminy (DSPE) i hydrofilową głowę składającą się z zakończonego metoksy, pojedynczej masy cząsteczkowej, dyskretnego glikolu polietylenowego (dPEG). Część dPEG cząsteczki ma długość 117 atomów (76,364 Å) i masę cząsteczkową 1744 Daltonów. Masa cząsteczkowa całej cząsteczki wynosi 2491 Daltonów. m-dPEG12-amido-dPEG24-DSPE jest monodyspersyjnym odpowiednikiem polimerycznego PEG1500.
Informacje prawne
Produkty chronione patentem amerykańskim nr 7,888,536 i 8,637,711 oraz patentem europejskim nr 1,594,440 i 2,750,681.
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)