Merck
880239P
Avanti
DSPE-PEG(1000) Carboxylic Acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-1000] (sodium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C87H169NNaO33P
Masa cząsteczkowa:
1811.22
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x25 mg (880239P-25MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
polymerizable lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(C/C=C/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.[Na+]
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880239P-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)