Merck
880126C
Avanti
DSPE-PEG(2000) Maleimide
Avanti Research - A Croda Brand 880126C
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[maleimide(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2 mL (880126C-50mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (880126C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (880126C-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880126C
stężenie
10 mg/mL (880126C-25mg)
25 mg/mL (880126C-100mg)
25 mg/mL (880126C-50mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCN(C(C=C1)=O)C1=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C
InChI
1S/C53H94N3O57P.24C2H4.CH4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-51(60)66-45-47(71-52(61)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)46-70-114(63,64)69-42-39-55-53(62)65-43-44-68-73-75-77-79-81-83-85-87-89-91-93-95-97-99-101-103-105-107-109-11
Klucz InChI
UJDWJEOGCPUOPU-VLQWDYIFSA-M
Opis ogólny
DSPE-PEG(2000) Maleimide is a functionalized PEG Lipid conjugate.
Zastosowanie
DSPE-PEG(2000) Maleimide has been used:
  • in the preparation of neutral liposome
  • in the preparation of immunoliposomes
  • to conjugate with P5 peptide to improve peptide incorporation into liposomes
Działania biochem./fizjol.
Maleimide are useful in biomolecular conjugation.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880126C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880126C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880126C-50mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
MPL nano-liposomal vaccine containing P5 HER2/neu-derived peptide pulsed PADRE as an effective vaccine in a mice TUBO model of breast cancer
Zamani P, et al.
J. Controlled Release, 303, 223-236 (2019)
Catalysis of imido-group hydrolysis in a maleimide conjugate
Kalia J and Raines RT
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 17, 6286?6289-6286?6289 (2007)
Araz Norouz Dizaji et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 31(3), 293-309 (2019-11-26)
This study aims to develop fluorescence labelled polymeric nanoparticle (NP) carrying vancomycin as the targeting agent for in vivo imaging of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacterial infections in animal models. Maleimide functionalized 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[maleimide (polyethylene glycol)-2000] as the main was carrier matrix to
Yen Ling Yeow et al.
EMBO molecular medicine, 11(12), e10923-e10923 (2019-11-12)
High extracellular matrix (ECM) content in solid cancers impairs tumour perfusion and thus access of imaging and therapeutic agents. We have devised a new approach to degrade tumour ECM, which improves uptake of circulating compounds. We target the immune-modulating cytokine
In vitro comparison of liposomal drug delivery systems targeting the oxytocin receptor: a potential novel treatment for obstetric complications
Hua S and Vaughan B
International journal of nanomedicine, 14, 2191-2191 (2019)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
880126C-100MG4061837668258
880126C-25MG4061837668265
880126C-50MG4061837668272