Merck
880127C
Avanti
DSPE-PEG(2000) PDP
Avanti Research - A Croda Brand 880127C
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[PDP(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (880127C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880127C
stężenie
10 mg/mL (880127C-25mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCSSC1=CC=CC=N1)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.
Opis ogólny
DSPE-PEG(2000) PDP is a functionalized polyethylene glycol (PEG) conjugated lipid.
Zastosowanie
DSPE-PEG(2000) PDP has been used in the preparation of targeted liposomes. It has also been used as a PEGylated lipid for antibody conjugation to vesicles.
Działania biochem./fizjol.
DSPE-PEG(2000) PDP serves as a precursor of DSPE-PEG2000-SH.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880127C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The use of pH-triggered leaky heterogeneities on rigid lipid bilayers to improve intracellular trafficking and therapeutic potential of targeted liposomal immunochemotherapy
Karve S, et al.
Biomaterials, 30(30), 6055-6064 (2009)
Antitumor efficacy following the intracellular and interstitial release of liposomal doxorubicin
Bandekar A, et al.
Biomaterials, 33(17), 4345-4352 (2012)
Multifunctional nanoliposomes with curcumin--lipid derivative and brain targeting functionality with potential applications for Alzheimer disease
Mourtas S, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 80, 175-183 (2014)