Merck
QBD10763
Sigma-Aldrich
t-Boc-N-amido-dPEG®24-acid
>95% (HPLC)
Synonim(y):
t-Boc-N-amido-PEG24-COOH, t-Boc-N-amido-PEG24-acid, t-Boc-PEG-acid, BocNH-PEG1000-acid, BocNH-​PEG24-​CH2CH2COOH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H111NO28
Masa cząsteczkowa:
1246.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C56H111NO28/c1-56(2,3)85-55(60)57-5-7-62-9-11-64-13-15-66-17-19-68-21-23-70-25-27-72-29-31-74-33-35-76-37-39-78-41-43-80-45-47-82-49-51-84-53-52-83-50-48-81-46-44-79-42-40-77-38-36-75-34-32-73-30-28-71-26-24-69-22-20-67-18-16-65-14-12-63-10-8-61-6-4-54
Klucz InChI
WSUNTMDDHZDAJD-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Kwast-Boc-N-amido-dPEG24 jest monodyspersyjnym produktem PEG, który jest przydatny do syntezy peptydów. Przekładka dPEG o długości 76 atomów umożliwia wprowadzenie długiej, hydrofilowej przekładki na dowolnym końcu łańcucha peptydowego lub na łańcuchu bocznym aminokwasu. Elastyczna przekładka dPEG sprzęga się z peptydami przy użyciu konwencjonalnej chemii syntezy peptydów. Grupa zabezpieczająca Boc łatwo usuwa się za pomocą kwasów, takich jak kwas trifluorooctowy (TFA), HF i kwas trifluorometanosulfonowy (TFMSA). PEGylacja peptydów nadaje rozpuszczalność w wodzie hydrofobowym łańcuchom peptydowym, rozszerza hydrodynamiczne objętości koniugatów PEG-peptyd (zmniejszając w ten sposób klirens nerkowy) i chroni peptydy PEGylowane przed proteolizą. Połączenie zmniejszonego klirensu nerkowego i ochrony przed proteolizą przyczynia się do dłuższego czasu krążenia in vivo peptydów PEGylowanych (w porównaniu do nie-PEGylowanych). Dodatkowo, PEGylacja zmniejsza antygenowość peptydu. Ten produkt jest częścią serii produktów t-Boc-N-amido-dPEGn-kwasów(n=4, 8, 12, 24, 36).
Informacje prawne
Produkty chronione patentem amerykańskim nr 7,888,536 i 8,637,711 oraz patentem europejskim nr 1,594,440 i 2,750,681.
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)