Merck
QBD10761
Sigma-Aldrich
t-Boc-N-amido-dPEG®12-acid
>95% (HPLC)
Synonim(y):
t-Boc-N-amido-PEG12-COOH, t-Boc-N-amido-PEG12-acid, t-Boc-PEG-acid, BocNH-​PEG12-​CH2CH2COOH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H63NO61
Masa cząsteczkowa:
1437.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C32H63NO16/c1-32(2,3)49-31(36)33-5-7-38-9-11-40-13-15-42-17-19-44-21-23-46-25-27-48-29-28-47-26-24-45-22-20-43-18-16-41-14-12-39-10-8-37-6-4-30(34)35/h4-29H2,1-3H3,(H,33,36)(H,34,35)
Klucz InChI
QMJVJXMTYZIZKH-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Kwast-Boc-N-amido-dPEG12 jest monodyspersyjnym produktem PEG przydatnym do syntezy peptydów. Rozpórka dPEG o długości 40 atomów pozwala na wprowadzenie średniej długości, hydrofilowej rozpórki na dowolnym końcu łańcucha peptydowego lub na łańcuchu bocznym aminokwasu. Elastyczna przekładka dPEG sprzęga się z peptydami przy użyciu konwencjonalnej chemii syntezy peptydów. Grupa zabezpieczająca Boc łatwo usuwa się za pomocą kwasów, takich jak kwas trifluorooctowy (TFA), HF i kwas trifluorometanosulfonowy (TFMSA). PEGylacja peptydów nadaje rozpuszczalność w wodzie hydrofobowym łańcuchom peptydowym, rozszerza hydrodynamiczne objętości koniugatów PEG-peptyd (zmniejszając w ten sposób klirens nerkowy) i chroni peptydy PEGylowane przed proteolizą. Połączenie zmniejszonego klirensu nerkowego i ochrony przed proteolizą przyczynia się do dłuższego czasu krążenia in vivo peptydów PEGylowanych (w porównaniu do nie-PEGylowanych). Dodatkowo, PEGylacja zmniejsza antygenowość peptydu. Ten produkt jest częścią serii produktów t-Boc-N-amido-dPEGn-kwasów(n=4, 8, 12, 24, 36).
Informacje prawne
Produkty chronione patentem amerykańskim nr 7,888,536 i 8,637,711 oraz patentem europejskim nr 1,594,440 i 2,750,681.
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10761-100MG4061842703289