Kluczowe dokumenty
791274P
Avanti
16:0 PE-DTPA (Gd)
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt), powder
Synonim(y):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt); DPPE-DTPA (Gd)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H98GdN6O17P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1255.58
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.23
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (791274P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 791274P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
16:0 PE-DTPA (Gd) may be used in the preparation of gadolinium-diethylenetriaminepentaacetic (Gd-DTPA)-loaded mannosylated liposomes.
Działania biochem./fizjol.
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (PE-DTPA) along with Gd-DTPA, an imaging reagent exhibit high molecular relaxivity and enhance spin-lattice" relaxation time (T1WI) contrast for magnetic resonance imaging (MRI).
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791274P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mannose-coated gadolinium liposomes for improved magnetic resonance imaging in acute pancreatitis
Tian B, et al.
International journal of nanomedicine, 12, 1127-1127 (2017)