Kluczowe dokumenty
103799
Pentafluorophenol
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonim(y):
2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Pentafluorophenol, ReagentPlus®, ≥99%
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
solid
bp
143 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Klucz InChI
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- N-protected amino acid in the presence of dicyclohexylcarbodiimide and ethyl acetate.
- t-Butoxycarbonyl-L-alanylglycinein the presence of 1-ethyl-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride.
- Aliphatic dicarboxylic acids in the presence of pyridine, diisopropylcarbodiimide, and acetonitrile.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol