Kluczowe dokumenty
539899
Bis(pentafluorophenyl) carbonate
97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
Pentafluorophenyl carbonate
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Bis(pentafluorophenyl) carbonate, 97%
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Carbonylations
mp
47-50 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
carbonate
fluoro
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)Oc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/C13F10O3/c14-1-3(16)7(20)11(8(21)4(1)17)25-13(24)26-12-9(22)5(18)2(15)6(19)10(12)23
Klucz InChI
IOVVFSGCNWQFQT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- A cyclic carbonate named 6,6′-(ethane-1,2-diyl)bis(1,3,6-dioxazocan-2-one), which is a key intermediate for the synthesis of non-isocyanate polyurethanes.
- A coumarin based aliphatic polycarbonate named 5-(4-methylumbelliferyloxycarbonyl)-5-methyl-1,3-dioxan-2-one (MUC).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
539899-5G | 4061832566658 |
539899-1G |