Kluczowe dokumenty
106615
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
98%
Synonim(y):
Bis-MPA, DMPA®, Dimethylolpropionic acid
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
<1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
189-191 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
acetone: slightly soluble
benzene: insoluble
methanol: soluble
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(CO)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?