Merck
150010
Sigma-Aldrich
Dimethyl 5-sulfoisophthalate sodium salt
98%
Synonim(y):
3,5-(dimetoksykarbonylo)benzenosulfonian sodu, 5-(sodiosulfo)izoftalan dimetylu, Sól sodowa estru dimetylowego kwasu 5-sulfoizoftalowego, Sól sodowa kwasu 3,5-bis(karbometoksy)benzenosulfonowego, Sól sodowa kwasu 3,5-di(karbometoksy)benzenosulfonowego, Sól sodowa sulfoizoftalanu dimetylu
About This Item
Wzór liniowy:
NaO3SC6H3-1,3-(CO2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
sulfonic acid
ciąg SMILES
[Na+].COC(=O)c1cc(cc(c1)S([O-])(=O)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O7S.Na/c1-16-9(11)6-3-7(10(12)17-2)5-8(4-6)18(13,14)15;/h3-5H,1-2H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Klucz InChI
LLHSEQCZSNZLRI-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Dimethyl 5-sulfoisophthalate sodium salt was used to produce a series of water-soluble polymeric surfactants.
Zastosowanie
  • Enhancing poly(lactic acid) crystallization: Dimethyl 5-sulfoisophthalate sodium salt was used as a nucleating agent in poly(lactic acid), significantly improving its crystallization behavior, which is crucial for developing biodegradable plastics with enhanced mechanical properties (Jongpanya-Ngam et al., 2022).
  • Development of biodegradable polyester ionomers: A study on biodegradable aliphatic polyester ionomers, potentially incorporating Dimethyl 5-sulfoisophthalate sodium salt, focused on synthesizing environmentally friendly materials that offer practical benefits in medical and packaging applications (Han et al., 2004).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation and dispersion properties of water-soluble polyethylene glycol-dimethyl 5-sulfoisophthalate sodium salt polyester surfactants.
Lin LH, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 211(2), 173-178 (2002)