Kluczowe dokumenty
686603
Sigma-Aldrich
Hyperbranched bis-MPA polyester-16-hydroxyl, generation 2
≥97%
Synonim(y):
ALH-16-OH, Hyperbranched Polymer, Hyperpolymer, PFH-16-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C75H128O45
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1749.79
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
hydroxyl surface groups
Próba
≥97%
Formularz
powder (lyophilized)
masa cząsteczkowa
generation 2
liczba grup powierzchniowych
16 (avg.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCCOCCOCC(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C75H128O45/c1-63(23-76,24-77)51(92)113-39-71(9,40-114-52(93)64(2,25-78)26-79)59(100)109-19-15-104-13-14-105-47-75(48-106-16-20-110-60(101)72(10,41-115-53(94)65(3,27-80)28-81)42-116-54(95)66(4,29-82)30-83,49-107-17-21-111-61(102)73(11,43-117-55(96)67(5,
Klucz InChI
JXYWLUDKZAKIOZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Soluble in polar solvents such as DMSO, and methanol. Emulsifies in water (colloidal system).
Inne uwagi
bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dendrony w nanomateriałach - Znajdź cechy i zalety dendronów poliestrowych i produktów z polimerów hiperrozgałęzionych.
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.