Merck
686581
Sigma-Aldrich
Hyperbranched bis-MPA polyester-32-hydroxyl, generation 3
≥97%
Synonim(y):
ALH-32-OH, Hyperbranched Polymer, Hyperpolymer, PFH-32-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C155H256O93
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3607.64
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
hydroxyl surface groups
Poziom jakości
Próba
≥97%
Postać
powder (lyophilized)
masa cząsteczkowa
generation 3
liczba grup powierzchniowych
32 (avg.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCCOCCOCC(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)(COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COCCOC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C155H256O93/c1-127(39-156,40-157)99(188)225-79-147(21,80-226-100(189)128(2,41-158)42-159)119(208)241-71-143(17,72-242-120(209)148(22,81-227-101(190)129(3,43-160)44-161)82-228-102(191)130(4,45-162)46-163)115(204)221-35-31-216-29-30-217-95-155(96-218-32-36-222-116(205)144(18,73-243-121(210)149(23,83-229-103(192)131(5,47-164)48-165)84-230-104(193)132(6,49-166)50-167)74-244-122(211)150(24,85-231-105(194)133(7,51-168)52-169)86-232-106(195)134(8,53-170)54-171,97-219-33-37-223-117(206)145(19,75-245-123(212)151(25,87-233-107(196)135(9,55-172)56-173)88-234-108(197)136(10,57-174)58-175)76-246-124(213)152(26,89-235-109(198)137(11,59-176)60-177)90-236-110(199)138(12,61-178)62-179)98-220-34-38-224-118(207)146(20,77-247-125(214)153(27,91-237-111(200)139(13,63-180)64-181)92-238-112(201)140(14,65-182)66-183)78-248-126(215)154(28,93-239-113(202)141(15,67-184)68-185)94-240-114(203)142(16,69-186)70-187/h156-187H,29-98H2,1-28H3
Klucz InChI
IEXLGBFSIFJFKP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
calculated mol. wt. 3,608
Inne uwagi
Bis-MPA =2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aldobenedetto Zotti et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(2) (2020-01-26)
The effects of the addition of an aromatic hyperbranched polyester (AHBP) on thermal, mechanical, and fracture toughness properties of a thermosetting resin system were investigated. AHBP filler, synthesized by using a bulk poly-condensation reaction, reveals a glassy state at room
Produkty
Dendrony w nanomateriałach - Znajdź cechy i zalety dendronów poliestrowych i produktów z polimerów hiperrozgałęzionych.
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.