Merck
686654
Sigma-Aldrich
Polyester-32-hydroxyl-1-carboxyl bis-MPA dendron, generation 5
≥97%
Synonim(y):
Dendron-G5-Carboxyl-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C155H250O94
Masa cząsteczkowa:
3617.59
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
hydroxyl surface groups
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
powder (lyophilized)
masa cząsteczkowa
generation 5
Właściwości
focal point carboxylic acid
liczba grup powierzchniowych
32
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Soluble in a variety of polar solvents, such as DMF, methanol, and water.
calculated mol. wt. 3,618
Inne uwagi
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Informacje prawne
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.
Dendrony w nanomateriałach - Znajdź cechy i zalety dendronów poliestrowych i produktów z polimerów hiperrozgałęzionych.
Protokoły
Find study on synthesis of drug unimolecular carriers based on dendritic polyester scaffolds having biomedical applications