Kluczowe dokumenty
901332
Polyester bis-MPA dendron 8 NHBoc, 1 azide (core)
generation 3
Synonim(y):
Bis-MPA dendron, PFd-G3-Azydek-NH-BOC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C105H173N11O46
Masa cząsteczkowa:
2325.54
Kod UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
opis
8 NHBoc, 1 azide (core)
Poziom jakości
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
generation 3
liczba grup powierzchniowych
8
kolor
white to off-white
grupa funkcyjna
azide (core)
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Architektura polimeru: Dendron
- Funkcjonalność grupy końcowej: Aminy zabezpieczone Boc
- Boc: tert-butyloksykarbonyl
- Bis-MPA: kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy.
Zastosowanie
Bis-MPA (lub kwas 2,2-bis(metylool)propionowy) to alifatyczna, prochiralna cząsteczka składająca się z dwóch grup hydroksylowych i jednej grupy karboksylowej, która została wykorzystana w syntezie wielu różnych rodzajów polimerów. Dendrony syntetyzowane z bis-MPA są biodegradowalne i mają niską cytotoksyczność, dzięki czemu dobrze nadają się do zastosowań w badaniach biologicznych. Materiały te zostały wykorzystane w wielu zastosowaniach, takich jak wzmacnianie sygnału w testach biologicznych i w aplikacjach dostarczania leków. Po deprotekcji Boc, dendrony z funkcjonalizacją aminową mogą być łatwo wykorzystane w reakcjach sprzęgania EDC lub DCC ze związkami zawierającymi karbonyl, aby uzyskać wysoce sfunkcjonalizowane materiały do różnych zastosowań biomedycznych. Dodatkowo, rdzeń azydkowy może być łatwo sprzężony za pomocą katalizowanej miedzią(I) cykloaddycji alkinowo-azotkowej (CuAAC) lub promowanej naprężeniem cykloaddycji alkinowo-azotkowej (SPAAC).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been