Merck
806137
Sigma-Aldrich
bis-MPA-Azide dendrimer
trimethylol propane core, generation 1
Synonim(y):
G1-TMP-Azide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C57H92N18O18
Masa cząsteczkowa:
1317.45
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Postać
liquid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OCC(CC)(COC(C(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)C)=O)COC(C(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)C)=O)C(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)(COC(CCCCCN=[N+]=[N-])=O)C
InChI
1S/C57H92N18O18/c1-5-57(42-91-51(82)54(2,36-85-45(76)24-12-6-18-30-64-70-58)37-86-46(77)25-13-7-19-31-65-71-59,43-92-52(83)55(3,38-87-47(78)26-14-8-20-32-66-72-60)39-88-48(79)27-15-9-21-33-67-73-61)44-93-53(84)56(4,40-89-49(80)28-16-10-22-34-68-74-62)41-90-50(81)29-17-11-23-35-69-75-63/h5-44H2,1-4H3
Klucz InChI
YTBPIOXKVOSWIN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
  • End Group Functionality: Azide surface group
  • Generation: 1
  • No. Surface Groups: 6
  • Calculated Mol. Wt.: 1317.5 g/mol
  • bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Zastosowanie
bis-MPA-Azide dendrimer belongs to the family of nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of Polymer Science: Part A, General Papers, 14, 2835-2846 (2007)
Chemical Society Reviews, 13, 4593-4617 (2013)