Merck
806153
Sigma-Aldrich
bis-MPA-Acetylene dendrimer
trimethylol propane core, generation 3
Synonim(y):
G3-TMP-Acetylen
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C279H326O138
Masa cząsteczkowa:
5887.49
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OCC(COC(C(COC(C(COC(C(COC(CCC(OCC#C)=O)=O)(COC(CCC(OCC#C)=O)=O)C)=O)(COC(C(COC(CCC(OCC#C)=O)=O)(COC(CCC(OCC#C)=O)=O)C)=O)C)=O)(COC(C(COC(C(COC(CCC(OCC#C)=O)=O)(COC(CCC(OCC#C)=O)=O)C)=O)(COC(C(COC(CCC(OCC#C)=O)=O)(COC(CCC(OCC#C)=O)=O)C)=O)C)=O)C)=O)(CC
InChI
1S/C279H326O138/c1-47-120-349-189(280)72-96-213(304)373-144-258(26,145-374-214(305)97-73-190(281)350-121-48-2)237(328)397-168-270(38,169-398-238(329)259(27,146-375-215(306)98-74-191(282)351-122-49-3)147-376-216(307)99-75-192(283)352-123-50-4)249(340)409-180-276(44,181-410-250(341)271(39,170-399-239(330)260(28,148-377-217(308)100-76-193(284)353-124-51-5)149-378-218(309)101-77-194(285)354-125-52-6)171-400-240(331)261(29,150-379-219(310)102-78-195(286)355-126-53-7)151-380-220(311)103-79-196(287)356-127-54-8)255(346)415-186-279(71-25,187-416-256(347)277(45,182-411-251(342)272(40,172-401-241(332)262(30,152-381-221(312)104-80-197(288)357-128-55-9)153-382-222(313)105-81-198(289)358-129-56-10)173-402-242(333)263(31,154-383-223(314)106-82-199(290)359-130-57-11)155-384-224(315)107-83-200(291)360-131-58-12)183-412-252(343)273(41,174-403-243(334)264(32,156-385-225(316)108-84-201(292)361-132-59-13)157-386-226(317)109-85-202(293)362-133-60-14)175-404-244(335)265(33,158-387-227(318)110-86-203(294)363-134-61-15)159-388-228(319)111-87-204(295)364-135-62-16)188-417-257(348)278(46,184-413-253(344)274(42,176-405-245(336)266(34,160-389-229(320)112-88-205(296)365-136-63-17)161-390-230(321)113-89-206(297)366-137-64-18)177-406-246(337)267(35,162-391-231(322)114-90-207(298)367-138-65-19)163-392-232(323)115-91-208(299)368-139-66-20)185-414-254(345)275(43,178-407-247(338)268(36,164-393-233(324)116-92-209(300)369-140-67-21)165-394-234(325)117-93-210(301)370-141-68-22)179-408-248(339)269(37,166-395-235(326)118-94-211(302)371-142-69-23)167-396-236(327)119-95-212(303)372-143-70-24/h1-24H,71-188H2,25-46H3
Klucz InChI
COKSSUXYVNWFCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
  • Funkcjonalność grupy końcowej: Grupa powierzchniowa acetylenu
  • Generacja: 3
  • Liczba grup powierzchniowych: 24
  • Obliczony Mol. Masa cząsteczkowa: 5887.5 g/mol
  • bis-MPA = kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy
Zastosowanie
Nietoksyczne dendrymery do dostarczania leków, z grupami funkcyjnymi do koniugacji lub dodatkowych modyfikacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been