Merck
806110
Sigma-Aldrich
bis-MPA-Azide dendrimer
trimethylol propane core, generation 5
Synonim(y):
G5-TMP-Azyd
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C1047H1622N288O378
Masa cząsteczkowa:
24291.78
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
(Liquid, solid, or semi-solid)
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
  • Funkcjonalność grupy końcowej: Azydkowa grupa powierzchniowa
  • Generacja: 5
  • Liczba grup powierzchniowych: 96
  • Obliczony Mol. Masa cząsteczkowa: 24292.1 g/mol
  • Inne uwagi: bis-MPA = kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy
Zastosowanie
Nietoksyczne dendrymery do dostarczania leków, z grupami funkcyjnymi do koniugacji lub dodatkowych modyfikacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been