Merck
418714
Sigma-Aldrich
Triphenyl borate
≥97%
Synonim(y):
NSC 806, Triphenoxyborane, Triphenyl ester boric acid
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5O)3B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97%
Postać
solid
mp
98-101 °C (lit.)
ciąg SMILES
O(B(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15BO3/c1-4-10-16(11-5-1)20-19(21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
MDCWDBMBZLORER-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Catalyst involved in:
  • Multicomponent aziridination of aldehydes
  • Hetero-Diels-Alder reactions and Mukaiyama aldol condensation
  • Cross-metathesis of alkenes with 3-nitropropene
  • Asymmetric Claisen rearrangement of unactivated allyl vinyl ethers
  • Ethoxylation
  • Asymmetric aziridination of imines
Piktogramy
CorrosionSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges