Kluczowe dokumenty
377074
Pentafluorophenyl trifluoroacetate
98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
Trifluoroacetic acid pentafluorophenyl ester
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Pentafluorophenyl trifluoroacetate, 98%
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.368 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
gęstość
1.63 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
ester
fluoro
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)C(F)(F)F)c(F)c1F
InChI
1S/C8F8O2/c9-1-2(10)4(12)6(5(13)3(1)11)18-7(17)8(14,15)16
Klucz InChI
VCQURUZYYSOUHP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- In the esterification of 2′-carboxyrhodamine dye to form pentafluorophenyl ester as a single isomer.
- As an acylating agent and a coupling agent for the peptide-type coupling of N-substituted glycine oligomers.
- In the synthesis of pentafluorophenyl thiophene-3-acetate (PFPTA) by reacting with 3-thiopheneacetic acid.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?