Merck
D125407
Sigma-Aldrich
DIC
99%, for peptide synthesis
Synonim(y):
N,N′-Diisopropylcarbodiimide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
Beilstein:
878281
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
DIC, 99%
Próba
99%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
145-148 °C (lit.)
gęstość
0.815 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)N=C=NC(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
Klucz InChI
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Opis ogólny
DIC is an abbreviated form of N,N′-diisopropylcarbodiimide. It plays a role in the cyclization of N-(β-hydroxy)amides to form 2-oxazolines.
Zastosowanie
Alternative to dicyclohexylcarbodiimide in peptide synthesis.
Coupling reagent for peptide syntheses.
DIC (N,N′-Diisopropylcarbodiimide) has been used in combination with 1-hydroxy-7-azabenzotriazole (HOAt) for the coupling of amino acid with N-allylglycine to form N-allylpeptide.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 59, 691-691 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 5981-5981 (1994)
Cody L Gilleland et al.
Genetics, 201(1), 39-46 (2015-07-15)
A major goal in the study of human diseases is to assign functions to genes or genetic variants. The model organism Caenorhabditis elegans provides a powerful tool because homologs of many human genes are identifiable, and large collections of genetic
Synthesis of 2-oxazolines mediated by N,N'-diisopropylcarbodiimide.
Crosignani S, et al.
Tetrahedron Letters, 45(52), 9611-9615 (2004)
Tianyi Zhang et al.
Journal of cell science, 128(15), 2938-2950 (2015-06-21)
The v-ATPase is a fundamental eukaryotic enzyme that is central to cellular homeostasis. Although its impact on key metabolic regulators such as TORC1 is well documented, our knowledge of mechanisms that regulate v-ATPase activity is limited. Here, we report that