Kluczowe dokumenty
38370
DIC
≥98.0% (GC), for peptide synthesis
Synonim(y):
N,N′-Diisopropylcarbodiimide
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
DIC, purum, ≥98.0% (GC)
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
145-148 °C (lit.)
gęstość
0.815 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 20 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)N=C=NC(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
Klucz InChI
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- To synthesize lanthanide (Ln) guanidinate complexes via insertion of carbodiimide into the Ln-N bond of lanthanocene secondary amido complexes.
- To facilitate the cyclization of N-(β-Hydroxy)amides to form 2-oxazolines.
- To synthesize 1-isopropyl-2-alkoxycarbonyl-3-isopropyliminio-aziridine by reacting with alkyl diazoacetates in the presence of transition metal salts.
- A coupling reagent for the synthesis of various esters and amides by treating carboxylic acids with phenols and amines respectively.
- A reagent for the conversion of alcohols to aldehydes or ketones in the presence of DMSO via modified Moffatt-type oxidation reaction.
- A reagent to facilitates the preparation of alkyl halides from corresponding alcohols via the formation of o-alkylisourea.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
In principle, the seemingly simple formation of a peptide bond can be accomplished using all the procedures available in organic chemistry for the synthesis of carboxylic acid amides. However, due to the presence of various functional groups in natural and unnatural amino acids and particularly the requirement for full retention of chiral integrity, the coupling of amino acids and peptides under mild conditions can be challenging. A plethora of coupling reagents has been developed superseding each other in efficiency and suitability for specific applications (e.g., solid-phase peptide synthesis or fragment condensation).