Kluczowe dokumenty
233412
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate
97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate, Ethyl cyanoglyoxalate-2-oxime, Ethyl isonitrosocyanoacetate
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate, 97%
Próba
97%
Formularz
solid
mp
130-132 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
ester
nitrile
oxime
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(=N\O)\C#N
InChI
1S/C5H6N2O3/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9/h9H,2H2,1H3/b7-4+
Klucz InChI
LCFXLZAXGXOXAP-QPJJXVBHSA-N
Opis ogólny
Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate is also called as Oxyma. It is a highly efficient greener alternative for the amide and peptide synthesis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
COMU is a non-explosive coupling agent suitable for solution phase & solid phase peptide synthesis. Its activity meets or exceeds that of HATU and its water-soluble by-product are easily removed.