Merck
426393
Sigma-Aldrich
1-tert-Butyl-3-ethylcarbodiimide
99%
Synonim(y):
N-(Ethylcarbonimidoyl)-2-methyl-2-propanamine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CN=C=NC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
gęstość
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCN=C=NC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-5-8-6-9-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
AXTNYCDVWRSOCU-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Zastosowanie
Reactant for:
  • Guanylation of amines
  • Synthesis of tantalum dimethylamido diamidato and guanidinato complexes for CVD of nitride thin films
  • Preparation of titanium amidinate guanidinate alkylamide complex precursors for HfO2 films
  • Ketene cycloadditions
  • Hydroamination of carbodiimides using group-2-element amides as precatalysts
  • Synthesis of cobalt amidinato derivative complexes for studies involving thermal stability, vapro pressure, vaporization rate and thermal decomposition properties
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)