Merck
235563
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-tert-butylcarbodiimide
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CN=C=NC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Beilstein:
1758049
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
48-50 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)(C)N=C=NC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18N2/c1-8(2,3)10-7-11-9(4,5)6/h1-6H3
Klucz InChI
IDVWLLCLTVBSCS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Zastosowanie
N,N′-Di-tert-butylcarbodiimide can be used:
  • As a reagent for the guanylation of aryl amines catalyzed by lanthanum amides.
  • To prepare dichloroimidazolidine-4,5-dione by reacting with oxalyl chloride, which is a key intermediate for the synthesis of N,N′-diamidocarbenes.
  • To prepare the iridium complex of benzamidine named Ir(FMeppy)2(N,N′-di-tert-butyl-4-methyl-benzamidine).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Qinghai Li et al.
The Journal of organic chemistry, 72(18), 6763-6767 (2007-08-07)
It is demonstrated that the cyclopentadienyl-free simple lanthanide amides [(Me(3)Si)(2)N](3)Ln(mu-Cl)Li(THF)(3)(Ln = La, Sm, Eu, Y, Yb) and Ln[N(SiMe(3))(2)]3 (Ln = Y, Yb) are highly efficient catalysts for the guanylation of both aromatic and secondary amines with a high activity under
Synthesis, characterization and photophysical properties of iridium complexes with amidinate ligands
Sahin C, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 772, 68-78 (2014)