Kluczowe dokumenty
230286
Phosphonitrilic chloride trimer
99%
Synonim(y):
1,3,5,2,4,6-Triazatriphosphorine-2,2,4,4,6,6-hexachloride, 1,3,5-Triaza-2,4,6-triphosphorin-2,2,4,4,6,6-hexachloride, Hexachlorocyclotriphosphazene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
112-115 °C (lit.)
gęstość
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clp1(Cl)np(Cl)(Cl)np(Cl)(Cl)n1
InChI
1S/Cl6N3P3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10
Klucz InChI
UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
230286-5G | |
230286-100G | 4061838782519 |
230286-25G | 4061833424285 |