Kluczowe dokumenty
115983
Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
98%
Synonim(y):
Ester trimetylowy kwasu trimlekowego, Trimetylo-trimesat
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3(CO2CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
145-147 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C12H12O6/c1-16-10(13)7-4-8(11(14)17-2)6-9(5-7)12(15)18-3/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate has been used to synthesize yttrium trimesates with open frameworks.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Bao-Xia Dong et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(24), 5683-5687 (2010-05-21)
Two novel yttrium trimesates with open frameworks have been synthesized by the self-assembly of trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate and Y(3+) ion in mixed solvent of dimethylformamide (DMF)/water and diethylformamide (DEF)/water, where changes of solvents with different molecular sizes lead to the formation
Sheng-Mu You et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-02)
Photoelectrochemical (PEC) water splitting is a promising strategy to improve the efficiency of oxygen evolution reactions (OERs). However, the efficient adsorption of visible light as well as long-term stability of light-harvesting electrocatalysis is the crucial issue in PEC cells. Metal-organic