Kluczowe dokumenty
284483
(R)-(−)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
98%
Synonim(y):
D-Valinol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.16
Beilstein:
1719138
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −16°, c = 10 in ethanol
mp
35-36 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Klucz InChI
NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?