Kluczowe dokumenty
A72405
2-Amino-1-phenylethanol
98%
Synonim(y):
α-(Aminomethyl)benzyl alcohol, DL-β-Hydroxyphenethylamine, Phenylethanolamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
160 °C/17 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
Klucz InChI
ULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PNMT(5409)
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
A72405-100G | |
A72405-10G | 4061833383896 |
A72405-50G | 4061832281469 |