Kluczowe dokumenty
P25485
D−(−)-α-Phenylglycine
99%, detection
Synonim(y):
(R)-(−)-2-Phenylglycine, D-2-Phenylglycine, R-(−)-α-Aminophenylacetic acid
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
D−(−)-α-Phenylglycine, 99%
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]20/D −155°, c = 1 in 1 M HCl
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white
mp
302 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
detection
ciąg SMILES
N[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?