Merck
308676
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(NH2)CO2CH3·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +120°, c = 1 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
200 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,10H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
Klucz InChI
DTHMTBUWTGVEFG-QRPNPIFTSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)