Merck
534927
Sigma-Aldrich
(R)-Amino-(4-hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester hydrochloride
97%
Synonim(y):
D-p-Hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
187-190 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.COC(=O)[C@H](N)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c1-13-9(12)8(10)6-2-4-7(11)5-3-6;/h2-5,8,11H,10H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
Klucz InChI
UYCKVJUNDXPDJH-DDWIOCJRSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)