Merck
H51507
Sigma-Aldrich
N-(4-Hydroxyphenyl)glycine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4NHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
light brown to gray-brown
mp
244 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)CNc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(11)12/h1-4,9-10H,5H2,(H,11,12)
Klucz InChI
WRUZLCLJULHLEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li-Ming Yuan et al.
Chirality, 29(6), 315-324 (2017-04-20)
Chiral solid membranes of cellulose, sodium alginate, and hydroxypropyl-β-cyclodextrin were prepared for chiral dialysis separations. After optimizing the membrane material concentrations, the membrane preparation conditions and the feed concentrations, enantiomeric excesses of 89.1%, 42.6%, and 59.1% were obtained for mandelic