Merck
F11204
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-4-nitrobenzene
99%
Synonim(y):
1-Nitro-4-fluorobenzene, 4-Fluoronitrobenzene, 4-Nitrophenyl fluoride
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.10
Beilstein:
606923
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
5.5 mmHg ( 70 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
21 °C (lit.)
gęstość
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
Klucz InChI
WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F11204-100G4061833611661
F11204-500G4061832765884
F11204-5G4061832765891