Merck
275468
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzenethiol
97%
Synonim(y):
2,5-Dimethylthiophenol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5698 (lit.)
bp
126.3 °C/50 mmHg (lit.)
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)c(S)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Klucz InChI
NHAUBUMQRJWWAT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-dimetylobenzenotiol wykorzystano w syntezie poli(2-dodekanoilosulfanylo-p-fenylenowinylenu). Użyto go również w syntezie 1,1,2-trichloro-4-(2,5-dimetylofenylo-tio)-1-buten-3-ynu; 1,1,2,4-tetrachloro-4-(2,5-dimetylofenylo-tio)-1,3-butadienu i 1,1,2-trichloro-4,4-bis(2,5-dimetylofenylo-tio)-1,3-butadienu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Conductive polymer gas sensor for quantitative detection of methanol in Brazilian sugar-cane spirit.
Peres LO, et al.
Food Chemistry, 130(4), 1105-1107 (2012)
Ibis C and Sahin A.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(8), 2255-2260 (2010)