Key Documents
270849
2-Naphthalenethiol
≥95%
Synonim(y):
2-Naphthyl mercaptan, Thio-2-naphthol (β)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
solid
tw
286 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
rozpuszczalność
diethyl ether: very soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
petroleum ether: very soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
ciąg SMILES
Sc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8S/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Klucz InChI
RFCQDOVPMUSZMN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?