Kluczowe dokumenty
123137
2-Aminothiophenol
technical grade, 90%
Synonim(y):
2-Aminobenzenethiol, 2-Aminophenyl mercaptan, 2-Mercaptoaniline
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.642 (lit.)
bp
70-72 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble
gęstość
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccccc1S
InChI
1S/C6H7NS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
Klucz InChI
VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?