Merck
247146
Sigma-Aldrich
2-Chlorothiophenol
99%
Synonim(y):
2-Chlorobenzenethiol
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.62
Beilstein:
1209665
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6029 (lit.)
bp
205-206 °C/260 mmHg (lit.)
gęstość
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Sc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Klucz InChI
PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chlorotiofenol ulega wieloskładnikowej reakcji kondensacji z chlorkiem chloroacetylu i pierwszorzędowymi aminami alifatycznymi poprzez przegrupowanie Smile'a.
Zastosowanie
2-Chlorotiofenol został wykorzystany w syntezie bis (2-chlorofenylo) analogu disiarczku aromatycznego.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Facile synthesis of 1, 4-benzothiazin-3-ones from Cu-catalyzed coupling of 2-iodoanilines and 2-mercaptoacetate.
Huang W-S, et al.
Tetrahedron Letters, 54(38), 5214-5216 (2013)
Bis (2-pyrimidinyl) disulfide dihydrate: a redetermination.
Jensen GB, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(12), o2438-o2440 (2004)
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been