Key Documents
125237
4-Chlorothiophenol
97%
Synonim(y):
4-Chlorobenzenethiol, 4-Chlorophenyl mercaptan
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
tw
205-207 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble
ciąg SMILES
Sc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Klucz InChI
VZXOZSQDJJNBRC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Oxidation to disulfides using cobalt-salen catalysts and air oxidizing agents
- Thiourea-catalyzed sulfa-Michael addition to acryloyloxazolidinones
- Pummerer-type cyclization
- C-H Activation and C-S cross-coupling with heterocycles
- Allylic sulfenylation with allylic carbonates
- Lewis acid-catalyzed electrophilic ring-opening reactions of 2-aryl-3,4-dihydropyrans
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?