Merck
162604
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(OCH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
85-87 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
COc1cc(ccc1O)C#N
InChI
1S/C8H7NO2/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4,10H,1H3
Klucz InChI
QJRWLNLUIAJTAD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-hydroksy-3-metoksybenzonitryl po poddaniu działaniu nadboranu sodu daje 4-hydroksy-3-metoksybenzamid.
Zastosowanie
4-hydroksy-3-metoksybenzonitryl wykorzystano w syntezie 1,5-bis(4-cyjano-2-metoksyfenoksy)-3-oksapentanu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jerzy W Jaroszewski et al.
Natural product research, 19(3), 291-294 (2005-02-11)
Extract of Naravelia zeylanica (Ranunculaceae) yielded three simple benzamides, 3,4-methylenedioxybenzamide, 4-methoxybenzamide and 4-hydroxy-3-methoxybenzamide. These simple C6C1 metabolites have been encountered as natural products for the first time. The compounds were identified by direct comparison of their spectral (1H- and 13C-NMR)
Dorota Maciejewska et al.
European journal of medicinal chemistry, 48, 164-173 (2011-12-28)
A series of 20 pentamidine analogs were prepared using 2 general Schemes that evaluated heteroatoms, sulfobenzene and alkanediamide groups in the aliphatic linker and methoxy substituents attached to the benzene rings for efficacy against the fungal pathogen, Pneumocystis carinii in