Key Documents
H21101
4-Hydroxyphenylacetonitrile
98%
Synonim(y):
4-Hydroxybenzyl cyanide
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
tw
330 °C/756 mmHg (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5H2
Klucz InChI
AYKYOOPFBCOXSL-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)