Próba
97%
Formularz
solid
mp
47-53 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CCC#CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
MINRDQDGBLQBGD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
205.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
96.11 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
International journal of pharmaceutics, 531(1), 281-291 (2017-08-29)
Nanoparticles of cationized polyacrylamide (CPAA NP), decorated with the recognition peptide VRPMPLQ (to produce CPAA-Pep NP), were prepared, characterized and tested biologically. They were designed to target dysplasia regions in the colon, characterized by overexpressed sialic acid. This targetability was
Biosensors & bioelectronics, 72, 205-210 (2015-05-20)
We propose in this work a general and versatile methodology for electrochemical monitoring of persistent pharmaceutical micropollutants. The system presented is based on an electroactive and electropolymerized hapten (mimetic molecule of the pollutant to be detected) and a specific antibody