Kluczowe dokumenty
912662
Propiolic acid-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC2H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
71.04
Kod UNSPSC:
12352101
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
przesunięcie masy
M+1
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)