Merck
752150
Sigma-Aldrich
Ethyl diazoacetate solution
15% in toluene
Synonim(y):
2-Diazoacetic acid ethyl ester solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
Poziom jakości
stężenie
15% in toluene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505
gęstość
0.895 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
YVPJCJLMRRTDMQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl diazoacetate solution is a diazo compound that is used as a reagent for the cyclopropanation of unsaturated compounds. It is used to prepare cyclopropane and cyclopropane carboxylic acid derivatives by catalytic decomposition of ethyl diazoacetate in the presence of alkenes. It is also a useful reagent for the homologation of cyclic and acyclic ketones without the formation of epoxides as byproducts.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jiquan Liu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(35), 12414-12420 (2015-07-17)
Heterogeneous dirhodium(II) catalysts based on environmentally benign and biocompatible cellulose nanocrystals (CNC-Rh2) as support material were obtained by ligand exchange between carboxyl groups on the CNC surface and Rh2(OOCCF3)4, as was confirmed by solid-state (19)F and (13)C NMR spectroscopy. On average