Kluczowe dokumenty
683108
Chiralyst P310
Umicore, 99%
Synonim(y):
Acetyloacetoniano(1,5-cyklooktadieno)rod(I)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: rhodium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
138-140 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Rh].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;4-3-;
Klucz InChI
TVGPAHONTUMCNP-DWVXZKBMSA-M
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We are happy to offer a series of precatalysts for asymmetric catalysis and Pd based cross coupling catalysis. Our partnership with Umicore allows us to offer a portfolio of metal complexes with batch-to-batch consistency for a plethora of catalytic reactions. 20 different precatalyst complexes are available, providing access to hundred different catalytic reactions.